Learn More
2-Brom-1,3-thiazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077494
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5198-88-9
C4H2BrNO2S
208.03
BEGREHRAUWCAHV-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-4-thiazolecarboxylicacid, 2-bromothiazole-4-carboxylicacid, 2-bromo-4-carboxy-1,3-thiazole, pubchem22900, acmc-1avkr, 2-bromo-4-carboxythiazole
2763209
2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
C1=C(N=C(S1)Br)C(=O)O
5198-88-9
C4H2BrNO2S
208.03
BEGREHRAUWCAHV-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-4-thiazolecarboxylicacid, 2-bromothiazole-4-carboxylicacid, 2-bromo-4-carboxy-1,3-thiazole, pubchem22900, acmc-1avkr, 2-bromo-4-carboxythiazole
2763209
2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
C1=C(N=C(S1)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 204.0°C to 205.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.03
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.