Learn More
2-Bromo-1-(4-Chlorphenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-on, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-(4-methylphenyl)ethan-1-one |
CAS | 119267-79-7 |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C15H12BrClO |
Strukturformel | CH3C6H4CHBrC(O)C6H4Cl |
MDL-Nummer | MFCD00052202 |
Menge | 1 g |