Learn More
2-Brom-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 298.16 |
Reinheit (%) | 90% |