Learn More
2-Brom-1-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-on, 95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MWP00203DA
Weitere Details : CAS : 175203-97-1 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029361
  • 26.60 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
175203-97-1
303.60
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2779873
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
C11H8BrClOS
MFCD00173792
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
2-Brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-on
Spezifikation
2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
1g
95.0
C11H8BrClOS
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
303.60
303.61
Bernsteinfarbene Glasflasche
175203-97-1
95%
MFCD00173792
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-on
2779873
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate