Learn More
2-Brom-1-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-Brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon |
Formelmasse | 303.61 |
Reinheit (%) | 95% |