missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028296
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
201849-15-2
C6H3BrClF
209.44
MFCD00061120
FOCCSIJMXBTKHD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 3-bromo-4-chlorofluorobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro, pubchem4270, acmc-209f6i, ksc494o8h, 1-chloro-2-bromo-4-fluorobenzene, 2-bromo-4-fluorochlorobenzene
2773263
2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol
FC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
201849-15-2
C6H3BrClF
209.44
MFCD00061120
FOCCSIJMXBTKHD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 3-bromo-4-chlorofluorobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro, pubchem4270, acmc-209f6i, ksc494o8h, 1-chloro-2-bromo-4-fluorobenzene, 2-bromo-4-fluorochlorobenzene
2773263
2-Brom-1-Chlor-4-Fluorbenzol
FC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
Dichte 1.75
Brechungsindex 1.553
Menge 5 g
Formelmasse 209.45
Reinheit (%) ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'