missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Brom-1-methylbenzimidazol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H60075.06

Weitere Details : CAS : 49572-60-3 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15466538

  • 852.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
Es ist ein synthetischer Baustein.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

49572-60-3
211.062
PROLKELCEPYEQT-UHFFFAOYSA-N
797082
CN1C2=CC=CC=C2N=C1Br
C8H7BrN2
MFCD00839528
2-bromo-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl, 2-bromo-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-bromo-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole
2-Brom-1-Methylbenzimidazol

Spezifikation

2-Bromo-1-methylbenzimidazole
49572-60-3
MFCD00839528
PROLKELCEPYEQT-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-Methylbenzimidazol
797082
97%
5g
C8H7BrN2
2-bromo-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl, 2-bromo-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-bromo-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole
CN1C2=CC=CC=C2N=C1Br
211.062
211.06
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation