Learn More
2-bromo-1-phenyl-1H-imidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225954
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10225954 1 g 1 Gramm
10642695 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC75910DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1034566-05-6
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
InChI-Schlüssel KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
PubChem CID 45594301
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%