Learn More
2-Brom-17-Beta-Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30347589
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30347589 100 mg 100 Milligramm
30337969 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30347589 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB684970100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo 17beta-Estradiol
CAS 15833-07-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H23BrO2
Menge 100 mg
Synonym 2-Bromo-estradiol, 2-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 2-Bromo-β-estradiol, 2-Bromoestradiol, NSC 105460
InChI-Formel InChI=1S/C18H23BrO2/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-16(20)15(19)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,20-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=CC(=C(C=C34)Br)O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Brom-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 351.28
Formelmasse 350.0881
Reinheit (%) >95