Learn More
2-Brom-2-(2-fluorphenyl)-1-cyclopropylethanon (90% Reinheit), TRC
Artikelnummer. 30333520
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333520 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688795250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
CAS 204205-33-4
Summenformel C11H10BrFO
Menge 250 mg
Synonym 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-5-6-7)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,10H,5-6H2
SMILES FC1=C(C(Br)C(C2CC2)=O)C=CC=C1
IUPAC-Name 2-Brom-1-Cyclopropyl-2-(2-Fluorphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 257.1
Formelmasse 255.99