Learn More
2-Brom-2'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032638
23.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
655-15-2
C8H6BrFO
217.037
MFCD00278796
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
2737449
2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
655-15-2
C8H6BrFO
217.037
MFCD00278796
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
2737449
2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 98%