Learn More
2-Brom-2 '-Hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359929
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359929 5 g 5 Gramm
11369929 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25722.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2491-36-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-36-3
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD01727570
InChI-Schlüssel SGPKEYSZPHMVNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 200671
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3263
Synonym 2-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-hydroxyphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy-6ci,7ci,8ci, ethanone,2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromoacetyl phenol, acmc-1cg90, 4-08-00-00329 beilstein handbook reference
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%