missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-2-phenylacetophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-76407
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1484-50-0
C14H11BrO
275.13
MFCD00000136
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
102630
2-Brom-1,2-Diphenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1484-50-0
C14H11BrO
275.13
MFCD00000136
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
102630
2-Brom-1,2-Diphenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C2=CC=CC=C2)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 58°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-2-phenylacetophenone, desyl bromide, 2-bromo-1,2-diphenylethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1,2-diphenyl, ethanone,2-bromo-1,2-diphenyl, 2-bromo-1,2-diphenyl-ethanone, desylbromide, alpha-bromodeoxybenzoin, alpha-bromodesoxibenzoine
Formelmasse 275.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-phenylacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'