missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-3,3,3-Trifluor-1-Propen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027676
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1514-82-5
C3H2BrF3
174.95
MFCD00077469
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
272696
2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
FC(F)(F)C(Br)=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1514-82-5
C3H2BrF3
174.95
MFCD00077469
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
272696
2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
FC(F)(F)C(Br)=C

It is used as intermediate in production of organ fluorine compounds & as a monomer in fluoropolymer production. It is used as a trifluoromethylated synthetic building block for the synthesis of trifluoromethyl-substituted molecules.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von organischen Fluorverbindungen & als Monomer in der Fluorpolymerproduktion verwendet. Es wird als trifluormethylierter synthetischer Baustein zur Synthese von trifluormethylsubstituierten Molekülen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln, unmischbar mit Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Brechungsindex 1.353
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents,immiscible with water.
Formelmasse 174.95
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'