missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-3,3,3-Trifluor-1-Propen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4229125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1514-82-5
C3H2BrF3
174.95
MFCD00077469
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
272696
2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
FC(F)(F)C(Br)=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1514-82-5
C3H2BrF3
174.95
MFCD00077469
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
272696
2-Brom-3,3,3-trifluoroprop-1-en
FC(F)(F)C(Br)=C

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.65
Formelmasse 174.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'