Learn More
2-Brom-3,3-dimethyl-1-butanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol |
| CAS | 21020-18-8 |
| Summenformel | C6H13BrO |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13BrO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(Br)CO |
| IUPAC-Name | 2-Brom-3,3-Dimethylbutan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.07 |
| Formelmasse | 180.015 |