Learn More
2-Brom-3,3-dimethyl-1-buten, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 33693-77-5 |
| Summenformel | C6H11Br |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | NSC 246203 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-5(7)6(2,3)4/h1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=C)Br |
| IUPAC-Name | 2-Brom-3,3-dimethylbut-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.06 |
| Formelmasse | 162.0044 |