Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L20151.14
Weitere Details : CAS : 151096-42-3 Netto-Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
151096-42-3 | |
291.424 | |
FLVURBOAHUGHCH-UHFFFAOYSA-N | |
2783243 | |
C1(=C(C(=C(C(=C1Br)F)F)F)F)C(=O)Cl |
C7BrClF4O | |
MFCD03001174 | |
benzoyl chloride,2-bromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, acmc-1c3i6, 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluoro-benzoyl chloride, 2-bromanyl-3,4,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride | |
2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid |
Spezifikation
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride | |
Moisture sensitive | |
25g | |
C7BrClF4O | |
UN3265 | |
FLVURBOAHUGHCH-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-3,4,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid | |
2783243 | |
97% |
1.498 | |
125°C to 126°C (80mmHg) | |
151096-42-3 | |
MFCD03001174 | |
benzoyl chloride,2-bromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, acmc-1c3i6, 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluoro-benzoyl chloride, 2-bromanyl-3,4,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride | |
C1(=C(C(=C(C(=C1Br)F)F)F)F)C(=O)Cl | |
291.424 | |
291.43 |