Learn More
2-Brom-3,5-bis(Trifluormethyl)Anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031593
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
174824-16-9
C8H4BrF6N
308.021
MFCD00134419
JFWWJFXUVIYKTC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-amino-3,5-bis trifluoromethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethylanilin, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromophenylamine, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl-benzenamine
4305448
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Br)N)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
174824-16-9
C8H4BrF6N
308.021
MFCD00134419
JFWWJFXUVIYKTC-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-amino-3,5-bis trifluoromethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethylanilin, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, 3,5-bis trifluoromethyl-2-bromophenylamine, 2-bromo-3,5-bis trifluoromethyl-benzenamine
4305448
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Br)N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 308.02
Reinheit (%) 95%