Learn More
2-Brom-3',5'-diacetyloxyacetphenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3',5'-diacetyloxyacetphenone |
| CAS | 36763-39-0 |
| Summenformel | C12 H11 Br O5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-3,5-Diacetyloxyacetphenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11BrO5/c1-7(14)17-10-3-9(12(16)6-13)4-11(5-10)18-8(2)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | [3-Acetyloxy-5-(2-bromacetyl)phenyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.12 |
| Formelmasse | 313.979 |