Learn More
2-Brom-3,5-dichlorpyridin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418496
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418496 250 mg 250 Milligramm
15498486 1 g 1 Gramm
15408496 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63739.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343781-56-6
Summenformel C6H2BrCl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 270.891
MDL-Nummer MFCD03411637
InChI-Schlüssel DSKHVZJZZXHWPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid, pubchem13557, 2-bromo-3,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-bromo-3,5-dichloro
PubChem CID 2762469
IUPAC-Name 2-Brom-3,5-Dichlorpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=N1)Br)Cl)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 270.9
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest