Learn More
2-Brom-3-chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 260.44 |
Reinheit (%) | 97% |