Learn More
2-Brom-3-chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97 %, Maybridge
35.16 € - 264.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75806-84-7
Summenformel C6H2BrClF3N
Molare Masse (g/mol) 260.438
MDL-Nummer MFCD00153072
InChI-Schlüssel SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem-CID 2736237
IUPAC-Name 2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10130672
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
BTB09453DA
1g
35.16 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10448894
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
BTB09453DE
5g
143.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10011134
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
BTB09453EA
10g
264.00 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
75806-84-7
260.438
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2736237
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
C6H2BrClF3N
MFCD00153072
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Spezifikation
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
1g
96.5
97%
MFCD00153072
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
2736237
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
75806-84-7
100.0
C6H2BrClF3N
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
260.438
260.44
Sicherheitsdatenblatt (SDS)