Learn More
2-Brom-3-chlor-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge BTB09453EA
Weitere Details : CAS : 75806-84-7 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
75806-84-7 | |
260.438 | |
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N | |
2736237 | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F |
C6H2BrClF3N | |
MFCD00153072 | |
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine | |
2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin |
Spezifikation
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00153072 | |
SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin | |
2736237 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
75806-84-7 | |
100.0 | |
C6H2BrClF3N | |
2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F | |
260.438 | |
260.44 |