Learn More
2-Brom-3-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15408268
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
111721-75-6
C6H5BrFN
190.015
MFCD07369915
XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
14770005
2-Brom-3-fluoranilin
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
111721-75-6
C6H5BrFN
190.015
MFCD07369915
XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
14770005
2-Brom-3-fluoranilin
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-Fluoranilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-fluoroaniline
Farbe Weiß
Dichte 1.670 g/mL
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin