Learn More
2-Brom-3-methoxy-6-nitropyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| CAS | 76066-07-4 |
| Summenformel | C6 H5 Br N2 O3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN2O3/c1-12-4-2-3-5(9(10)11)8-6(4)7/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(nc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Brom-3-methoxy-6-nitropyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 233.02 |
| Formelmasse | 231.9484 |