Learn More
2-Brom-3-methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4089974
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
53663-39-1
C8H7BrO2
215.04
MFCD00079721
LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
2735588
2-Brom-3-Methylbenzoesäure
CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
53663-39-1
C8H7BrO2
215.04
MFCD00079721
LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
2735588
2-Brom-3-Methylbenzoesäure
CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135.0°C to 138.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(CH3)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver