Learn More
2-Brom-3-methylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499089
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499089 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15499089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19522.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylpyridine
CAS 3430-17-9
Dichte 1.544
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C6H6BrN
Brechungsindex 1.5695
MDL-Nummer MFCD00239380
Menge 5 g
Beilstein 107896
Synonym 2-bromo-3-picoline, 2-bromo-3-methylpyridin, 2-bromo-3-methyl pyridine, 2-bromo-3-methyl-pyridine, 3-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylpyridin, pubchem9208, 2-bromo-3-mehtylpyridine
InChI-Schlüssel PZSISEFPCYMBDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CN=C1Br
IUPAC-Name 2-Brom-3-Methylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
PubChem CID 220832
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) ≥98%