Learn More
2-Brom-3-Nitrobenzoesäure, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid is used in preparation of 3-substituted 5-nitroisocoumarins1 and 2-bromo-3-nitrobenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-Nitrobenzoesäure wird zur Herstellung von 3-substituierten 5-Nitroisocumarinen1 und 2-Brom-3-Nitrobenzaldehyd verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2-Brom-3-Nitrobenzoesäure wird zur Herstellung von 3-substituierten 5-Nitroisocumarinen1 und 2-Brom-3-Nitrobenzaldehyd verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 184°C to 186°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 246.02 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Eigenschaften |