Learn More
2-Brom-3-Nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058531
32.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19755-53-4
C5H3BrN2O2
203.00
MFCD00955613
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
555054
2-Brom-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19755-53-4
C5H3BrN2O2
203.00
MFCD00955613
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
555054
2-Brom-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 1 g
Beilstein 124504
Formelmasse 203
Reinheit (%) 98%