Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-3-Nitropyridin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L20019.03
Weitere Details : CAS : 19755-53-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324416
  • 42.80 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
19755-53-4
202.995
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
555054
C1=CC(=C(N=C1)Br)[N+](=O)[O-]
C5H3BrN2O2
MFCD00955613
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
2-Brom-3-Nitropyridin
Spezifikation
2-Bromo-3-nitropyridine
1g
C5H3BrN2O2
124504
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-3-Nitropyridin
555054
98%
122°C to 125°C
19755-53-4
MFCD00955613
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
C1=CC(=C(N=C1)Br)[N+](=O)[O-]
202.995
203
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation