Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-3-Nitropyridin, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ L20019.03
Weitere Details : CAS : 19755-53-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
19755-53-4 | |
202.995 | |
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N | |
555054 | |
C1=CC(=C(N=C1)Br)[N+](=O)[O-] |
C5H3BrN2O2 | |
MFCD00955613 | |
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine | |
2-Brom-3-Nitropyridin |
Spezifikation
2-Bromo-3-nitropyridine | |
1g | |
C5H3BrN2O2 | |
124504 | |
ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-3-Nitropyridin | |
555054 | |
98% |
122°C to 125°C | |
19755-53-4 | |
MFCD00955613 | |
2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine | |
C1=CC(=C(N=C1)Br)[N+](=O)[O-] | |
202.995 | |
203 |