missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Brom-4-(2-furyl)-thiazol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H58328.06

Weitere Details : CAS : 917566-86-0 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464638

  • 819.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
09-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

917566-86-0
230.079
PUFWLSRDFTVPMS-UHFFFAOYSA-N
38996209
C1=COC(=C1)C2=CSC(=N2)Br
C7H4BrNOS
MFCD11220134
2-bromo-4-furan-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-4-2-furyl thiazole, 2-bromo-4-2-furanyl thiazole, 2-bromo-4-furan-2-yl thiazole, thiazole, 2-bromo-4-2-furanyl
2-Brom-4-(Furan-2-yl)-1,3-Thiazol

Spezifikation

2-Bromo-4-(2-furyl)thiazole
917566-86-0
MFCD11220134
2-bromo-4-furan-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-4-2-furyl thiazole, 2-bromo-4-2-furanyl thiazole, 2-bromo-4-furan-2-yl thiazole, thiazole, 2-bromo-4-2-furanyl
C1=COC(=C1)C2=CSC(=N2)Br
230.079
230.08
5g
C7H4BrNOS
15461854
PUFWLSRDFTVPMS-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-4-(Furan-2-yl)-1,3-Thiazol
38996209
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation