Learn More
2-Brom-4,5-dichlor-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4, 5-dichloro-1H-imidazole |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 215.86 |
Reinheit (%) | 97% |