Learn More
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3757034
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
6286-46-0
C9H9BrO4
261.07
MFCD00017542
HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
222963
2-Brom-4,5-Dimethoxybenzoesäure
COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
6286-46-0
C9H9BrO4
261.07
MFCD00017542
HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
222963
2-Brom-4,5-Dimethoxybenzoesäure
COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Farbe Crèmefarben bis weiß oder gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.