Learn More
2-Brom-4,6-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Beschreibung
2-Bromo-4,6-dimethylaniline can react with 3-chloro-3-methyl-but-1-yne to produce 2-bromo-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylaniline. This reaction will need reagent Et3N, catalyst CuCl, and the menstruum dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4,6-Dimethylanilin kann mit 3-Chlor-3-Methyl-But-1-in reagieren, um 2-Brom-N-(1′,1′-Dimethylprop-2′-inyl)-4,6-Dimethylanilin zu produzieren. Für diese Reaktion werden Reagenz Et3N, Katalysator CuCl und das Menstruuum Dioxan benötigt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Brom-4,6-Dimethylanilin kann mit 3-Chlor-3-Methyl-But-1-in reagieren, um 2-Brom-N-(1′,1′-Dimethylprop-2′-inyl)-4,6-Dimethylanilin zu produzieren. Für diese Reaktion werden Reagenz Et3N, Katalysator CuCl und das Menstruuum Dioxan benötigt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4,6-dimethylaniline |
Schmelzpunkt | 42°C to 46°C |
Siedepunkt | 75°C to 79°C (5 mmHg) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3046484 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 200.08 |
Reinheit (%) | 98% |