Learn More
2-Brom-4-chlor-6-nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| CAS | 15969-10-5 |
| Summenformel | C6H3BrClNO3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrClNO3/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)10)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Brom-4-Chlor-6-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.45 |
| Formelmasse | 250.8985 |