Learn More
2-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053382
28.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
936-08-3
C7H4BrClO2
235.461
MFCD00672930
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoicacid, pubchem4028, acmc-209rmm, p-chloro bromo benzoic acid, ksc486m1d, benzoicacid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid
33126
2-Brom-4-chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
936-08-3
C7H4BrClO2
235.461
MFCD00672930
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoicacid, pubchem4028, acmc-209rmm, p-chloro bromo benzoic acid, ksc486m1d, benzoicacid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid
33126
2-Brom-4-chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 235.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest