Learn More
2-Brom-4-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406360
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406360 1 g 1 Gramm
11416360 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27191.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10386-27-3 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Mainly bromo compounds find application as dyes. Also in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hauptsächlich Bromverbindungen finden Anwendung als Farbstoffe. Auch in der pharmazeutischen Industrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10386-27-3
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
MDL-Nummer MFCD07367879
InChI-Schlüssel AWSJFEKOXQBDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanopyridine, 2-bromoisonicotinonitrile, 2-bromo-isoniconinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 2-bromo, 2-bromo-isonicotinonitrile, 2-bromo-4-pyridinecarbonitrile, pubchem14366, 2-bromoisonicotnonitrile, 2-bromo-4-cyano pyridine, 2-bromo-4-cyano-pyridine
PubChem CID 11735544
IUPAC-Name 2-Brompyridin-4-Carbonitril
SMILES BrC1=NC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%