Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-4-fluorpyridin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64785.03
Weitere Details : CAS : 357927-50-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462139
  • 71.13 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
357927-50-5
175.988
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
21885884
C1=CN=C(C=C1F)Br
C5H3BrFN
MFCD09260909
2-bromo-4-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromopyridine, pubchem3004, acmc-209ij7, pybr71, ksc493m3n, 2-bromo-4-fluoropyridine, abbypharma ap-17-5103
2-Brom-4-Fluorpyridin
Spezifikation
2-Bromo-4-fluoropyridine
76°C (169°F)
1g
C5H3BrFN
14158224
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-4-Fluorpyridin
21885884
Flüssig
1.699 g/mL
1.537
357927-50-5
MFCD09260909
2-bromo-4-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromopyridine, pubchem3004, acmc-209ij7, pybr71, ksc493m3n, 2-bromo-4-fluoropyridine, abbypharma ap-17-5103
C1=CN=C(C=C1F)Br
175.988
175.99
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation