Learn More
2-Brom-4-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Verbindung verwendet, die für den Iod-Aromastoff in Weinen verantwortlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als Verbindung verwendet, die für den Iod-Aromastoff in Weinen verantwortlich ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-methylphenol |
Schmelzpunkt | 16°C |
Dichte | 1.547 |
Siedepunkt | 213°C to 214°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Phenol-like |
Brechungsindex | 1.578 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 187.04 |