Learn More
2-Brom-4-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430788
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430788 1 g 1 Gramm
15440788 5 g 5 Gramm
15450788 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54503.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 130645-48-6 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Bromo-4-methylpyrimidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4-Methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130645-48-6
Summenformel C5H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 173.013
MDL-Nummer MFCD04037883
InChI-Schlüssel UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10942928
IUPAC-Name 2-Brom-4-Methylpyrimidin
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 45°C to 50°C
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 97%