missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-4-(trifluormethyl)-benzolsulfonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7058514
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54403-98-4
C7H3BrClF3O2S
323.508
MFCD03094394
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl, pubchem11716, ksc269c3j, ablock ab-13-6537
2778611
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54403-98-4
C7H3BrClF3O2S
323.508
MFCD03094394
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-trifluoromethyl, pubchem11716, ksc269c3j, ablock ab-13-6537
2778611
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Dichte 1.865
Siedepunkt 235°C to 236°C
Brechungsindex 1.527
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 323.52
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'