Learn More
2-Brom-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H )-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one |
| CAS | 10513-26-5 |
| Summenformel | C9H10NOSBr |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10BrNOS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)c2sc(Br)nc2C1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-5,5-Dimethyl-4,6-Dihydro-1,3-Benzothiazol-7-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.15 |
| Formelmasse | 258.9666 |