Learn More
2-Brom-5-Chlorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080538
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21739-93-5
C7H4BrClO2
235.46
MFCD00013982
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
89027
2-Brom-5-chlorbenzoesäure
OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21739-93-5
C7H4BrClO2
235.46
MFCD00013982
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
89027
2-Brom-5-chlorbenzoesäure
OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2442261
Formelmasse 235.46
Reinheit (%) ≥98%