Learn More
2-Brom-5-fluor-3-nitropyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15461309
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
652160-72-0
C5H2BrFN2O2
220.99
MFCD05662387
XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-2-nitropyrdine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine,2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pubchem14284, 2-bromo-3-nitro-5-fluoro pyridine, 2-bromanyl-5-fluoranyl-3-nitro-pyridine
20791243
2-Brom-5-Fluor-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC(F)=CN=C1Br
652160-72-0
C5H2BrFN2O2
220.99
MFCD05662387
XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-2-nitropyrdine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine,2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pubchem14284, 2-bromo-3-nitro-5-fluoro pyridine, 2-bromanyl-5-fluoranyl-3-nitro-pyridine
20791243
2-Brom-5-Fluor-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC(F)=CN=C1Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Farbe Orange
Menge 250 mg
Beilstein 14253146
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.99
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest