Learn More
2-Brom-5-fluorpyridin-4-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic Acid |
| CAS | 1072951-43-9 |
| Summenformel | C5H4BBrFNO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | B-(2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinyl)boronic Acid, (2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4BBrFNO2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2,10-11H |
| SMILES | FC1=CN=C(Br)C=C1B(O)O |
| IUPAC-Name | (2-Brom-5-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.8 |
| Formelmasse | 218.95 |