Learn More
2-Brom-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258807
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
73290-22-9
C5H3BrIN
283.89
MFCD03095201
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
4738271
2-Brom-5-Iodpyridin
BrC1=CC=C(I)C=N1
73290-22-9
C5H3BrIN
283.89
MFCD03095201
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
4738271
2-Brom-5-Iodpyridin
BrC1=CC=C(I)C=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-iodopyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 123.6°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-iodopyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.