Learn More
2-Brom-5-methylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-methylbenzoic acid |
| CAS | 6967-82-4 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Brom-5-Methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Formelmasse | 213.9629 |