Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-5-Methylbenzonitril, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61628.06
Weitere Details : CAS : 42872-83-3 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468178
  • 209.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
42872-83-3
196.047
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
12557201
CC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
C8H6BrN
MFCD11040281
6-bromo-m-tolunitrile, 4-bromo-3-cyanotoluene, benzonitrile,2-bromo-5-methyl, benzonitrile, 2-bromo-5-methyl, pubchem14563, acmc-1aktv, ksc494a0n, 2-bromo-5-methyl-benzonitrile, 2-bromo-5-methyl benzonitrile, 2-bromo-5-methylbenzonitrile
2-Brom-5-methylbenzonitril
Spezifikation
2-Bromo-5-methylbenzonitrile
61°C to 65°C
42872-83-3
MFCD11040281
6-bromo-m-tolunitrile, 4-bromo-3-cyanotoluene, benzonitrile,2-bromo-5-methyl, benzonitrile, 2-bromo-5-methyl, pubchem14563, acmc-1aktv, ksc494a0n, 2-bromo-5-methyl-benzonitrile, 2-bromo-5-methyl benzonitrile, 2-bromo-5-methylbenzonitrile
CC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
196.047
196.04
97%
Weiß bis gelb
5g
C8H6BrN
UN3439
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-5-methylbenzonitril
12557201
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation