missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-5-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735752
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-Brom-5-Nitroanilin
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-Brom-5-Nitroanilin
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Farbe Khaki bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feine kristalline Nadeln oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'